Learn More
Iodure de triméthylsulfonium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440483
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11440483 50 g 50g
11450483 250 g 250g
11430483 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11440483 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12639.18
 Article restreint
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 2181-42-2 | C3H9IS | 204.069 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2181-42-2
Formule moléculaire C3H9IS
Poids moléculaire (g/mol) 204.069
Numéro MDL MFCD00011632
Clé InChI VFJYIHQDILEQNR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme trimethylsulfonium iodide, trimethylsulphonium iodide, sulfonium, trimethyl-, iodide, trimethylsulfoniumiodide, trimethylsulfanium iodide, trimethyl-sulfonium iodide, unii-4z1liz2lun, 4z1liz2lun, sulfonium, trimethyl-, iodide 1:1, chembl25340
CID PubChem 75127
Nom IUPAC Triméthylsulfane ; iodure
SMILES C[S+](C)C.[I-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethylsulfonium iodide
Point de fusion ∼215°C (sublimation)
Quantité 50 g
Beilstein 3555192
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 204.07
Pourcentage de pureté 99%