Learn More
Iodure de triméthylsulfonium, TRC
Code produit 30454208
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30454208 1 g 1g
30453197 50 g -
30452222 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30454208 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7974801G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2181-42-2
Formule moléculaire C3 H9 S . I
Poids moléculaire (g/mol) 204.07
Synonyme Sulfonium, trimethyl-, iodide (1:1) (ACI), Sulfonium, trimethyl-, iodide (8CI, 9CI), Trimethylsulfonium iodide (6CI, 7CI), Trimethyl-λ[3]-sulfane hydroiodide, Trimethylsulphonium iodide
Nom IUPAC Triméthylsulfane ; iodure
SMILES [I-].C[S+](C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethylsulfonium iodide
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C3H9S.HI/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1
Poids de la formule 203.947