Learn More
Iodure de triméthylsulfoxonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10685762 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10685762 500 g Flacon en plastique 500g
10416970 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10685762 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 140265000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1774-47-6 | C3H9IOS | 220.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1774-47-6
Formule moléculaire C3H9IOS
Poids moléculaire (g/mol) 220.07
Numéro MDL MFCD00011899
Clé InChI BPLKQGGAXWRFOE-UHFFFAOYSA-M
Synonyme trimethylsulfoxonium iodide, trimethylsulphoxonium iodide, trimethyloxosulfonium iodide, sulfoxonium, trimethyl-, iodide, trimethyloxosulphonium iodide, trimethyl sulphoxonium ioidie, s,s,s-trimethylsulfoxonium iodide, trimethylsulfoxoniumiodide, sulfonium, trimethyl-, iodide, oxide, sulfoxonium, trimethyl-, iodide 1:1
CID PubChem 74498
Nom IUPAC iodure de triméthyl(oxo)-λ⁶-sulfanylium
SMILES [I-].C[S+](C)(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethylsulfoxonium iodide
Note relative au nom 98%
Point de fusion 175.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (CH3)3S(O)I
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 15g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in ethanol and ether
Poids de la formule 220.07
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Trimethylsulfoxonium iodide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.