Learn More
Iodure de triméthylsulfoxonium, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11491998
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11491998 25 g 25g
11402008 100 g 100g
11412008 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11491998 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14589.14
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1774-47-6 | C3H9IOS | 220.07 g/mol
Trimethylsulfoxonium iodide reacts with sodium hydride to prepare dimethyloxosulfonium methylide, which is used as a methylene-transfer reagent in synthetic chemistry. It is used to prepare ylide, which reacts with carbonyl compounds to get epoxides. Further, it reacts with alfa,beta-unsaturated esters to get cyclopropyl esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’iodure de triméthylsulfoxonium réagit avec l’hydrure de sodium pour préparer le méthylide de diméthyloxosulfonium, qui est utilisé comme réactif de transfert de méthylène en chimie synthétique. Il est utilisé pour préparer l’ylure, qui réagit avec les composés carbonylés pour obtenir des époxydes. De plus, il réagit avec les esters alpha et bêta non saturés pour obtenir des esters cyclopropyliques.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes. Sensible à la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1774-47-6
Formule moléculaire C3H9IOS
Poids moléculaire (g/mol) 220.07
Numéro MDL MFCD00011899
Clé InChI BPLKQGGAXWRFOE-UHFFFAOYSA-M
Synonyme trimethylsulfoxonium iodide, trimethylsulphoxonium iodide, trimethyloxosulfonium iodide, sulfoxonium, trimethyl-, iodide, trimethyloxosulphonium iodide, trimethyl sulphoxonium ioidie, s,s,s-trimethylsulfoxonium iodide, trimethylsulfoxoniumiodide, sulfonium, trimethyl-, iodide, oxide, sulfoxonium, trimethyl-, iodide 1:1
CID PubChem 74498
Nom IUPAC iodure de triméthyl(oxo)-λ⁶-sulfanylium
SMILES [I-].C[S+](C)(C)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Trimethylsulfoxonium iodide
Point de fusion ∼170°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 3595854
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 220.07
Pourcentage de pureté ≥98%