Learn More
Iodure de triméthylsulfoxonium, TRC
Code produit 30449523
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30449523 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30449523 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT79750010G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethylsulfoxonium Iodide
CAS 1774-47-6
Formule moléculaire C3H9IOS
Quantité 10 g
Synonyme Trimethylsulfonium Iodide Oxide, Trimethylsulfoxonium Iodide, NSC 71213, S,S,S-Trimethylsulfoxonium iodide, Trimethyloxosulfonium Iodide, Trimethyloxosulphonium Iodide
Formule InChI InChI=1S/C3H9OS.HI/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [I-].C[S+](=O)(C)C
Poids moléculaire (g/mol) 220.07
Poids de la formule 219.9419