Learn More
Chlorure de triméthyltine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10488540 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10488540 50 g Flacon en verre 50g
10225640 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10488540 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 163990500
 Article restreint
Expédition estimée: 20-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 1066-45-1 | C3H11ClSn | 201.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1066-45-1
Formule moléculaire C3H11ClSn
Poids moléculaire (g/mol) 201.28
Numéro MDL MFCD00000520
Clé InChI FVFGWISLDLUGHX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethyltin chloride, stannane, chlorotrimethyl, chlorotrimethyltin, trimethylchlorotin, trimethylstannyl chloride, trimethylchlorostannane, chloro trimethyl stannane, m&t chemicals 1222-45, stannylium, trimethyl-, chloride, trimethyltinchloride
CID PubChem 14016
Nom IUPAC Chloro(triméthyl)stannane
SMILES Cl.C[SnH](C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethyltin chloride
Point de fusion 37.0°C to 39.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 148.0°C
Point d’éclair 97°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3SnCl
Quantité 50 g
Fieser 17,388; 03,19; 04,27; 05,26; 06,41; 07,18; 13,239
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in chloroform,organic solvents
Poids de la formule 199.25
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Crystals
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trimethyltin chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P330-Rincer la bouche.
  • P361-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.