Learn More
Hydroxyde de triméthylétain, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Trimethyltin Hydroxide |
| CAS | 56-24-6 |
| Formule moléculaire | C3H10OSn |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Hydroxytrimethylstannane, Hydroxytrimethyltin, Trimethylhydroxytin, Trimethylstannanol, Trimethylstannyl Hydroxide |
| Formule InChI | InChI=1S/3CH3.H2O.Sn/h3*1H3;1H2;/q;;;;+1/p-1 |
| SMILES | C[Sn](C)(C)O |
| Nom IUPAC | hydroxy(triméthyl)stannane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 180.82 |
| Poids de la formule | 181.9754 |