Spécification
| Nom chimique ou matériau | Trioctylphosphine Oxide |
| CAS | 78-50-2 |
| Point d’éclair | 252.00°C |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré à col large |
| Formule moléculaire | C24H51OP |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | trioctylphosphine oxide, tri-n-octylphosphine oxide, topo, phosphine oxide, trioctyl, cyanex 921, hostarex px 324, trioctyl phosphine oxide, trioctylphosphane oxide, trioctylphosphino-1-one, acmc-209peg |
| Clé InChI | ZMBHCYHQLYEYDV-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCCCCCCCP(=O)(CCCCCCCC)CCCCCCCC |
| Nom IUPAC | 1-dioctylphosphoryloctane |
| Afficher plus |