Learn More
Trioxysalen, TRC
Code produit 30456912
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456912 100 mg 100mg
30451851 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30456912 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT806580100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3902-71-4
Formule moléculaire C14 H12 O3
Poids moléculaire (g/mol) 228.24
Synonyme 7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 2,5,9-trimethyl-, 5-Benzofuranacrylic acid, 6-hydroxy-β,2,7-trimethyl-, δ-lactone (6CI,7CI), 2,5,9-Trimethyl-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 4,2',8-Trimethylpsoralen, 4,5',8-Trimethylpsoralen, 4,5',8-Trimethylpsoralene, NSC 71047, TMP, Trimethylpsoralen, Trioxsalen, Trioxysalen, Trisoralen
Nom IUPAC 2,5,9-triméthylfuro[3,2-g]chromène-7-one
SMILES CC1=CC(=O)Oc2c(C)c3oc(C)cc3cc12
Spécification
Nom chimique ou matériau Trioxsalen
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H12O3/c1-7-4-12(15)17-14-9(3)13-10(6-11(7)14)5-8(2)16-13/h4-6H,1-3H3
Poids de la formule 228.0786