Learn More
Triphényl(2-pyridylméthyl)phosphonium de chlorure de chlorhydrate, 98 %, ACROS Organics™
Code produit. 11906001 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11906001
Marque: Thermo Scientific Acros 438980050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 99662-46-1
Formule moléculaire C24H21ClNP·ClH
Poids moléculaire (g/mol) 426.32
Clé InChI JHQWTRCLYUFMSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme triphenyl 2-pyridylmethyl phosphonium chloride hydrochloride, triphenyl pyridin-2-ylmethyl phosphanium hydrochloride chloride, acmc-20ajcr, triphenyl 2-pyridylmethyl-phosphonium chloride hydrochloride, triphenyl 2-pyridylmethyl phosphonium ch loride hydrochloride, triphenyl pyridin-2-yl methyl phosphanium chloride-hydrogen chloride 1/1/1
CID PubChem 16213046
Nom IUPAC Triphényl(pyridine-2-ylméthyl)phosphanium ; Chlorure ; Chlorhydrate
SMILES C1=CC=C(C=C1)[P+](CC2=CC=CC=N2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.Cl.[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenyl(2-pyridylmethyl)phosphonium chloride hydrochloride
Point de fusion 241.0°C to 244.5°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5 to max. 102.5% min. On dry basis (Argentometry)
Quantité 5 g
Poids de la formule 426.32
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Faible fusion de solide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Triphenyl(2-pyridylmethyl)phosphonium chloride hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.