Learn More
Triphényl(2-pyridylméthyl)phosphonium de chlorure de chlorhydrate, 98 %, ACROS Organics™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsTekniske data
Tekniske data
| Nom chimique ou matériau | Triphenyl(2-pyridylmethyl)phosphonium chloride hydrochloride |
| Point de fusion | 241.0°C to 244.5°C |
| Couleur | Blanc à jaune |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 97.5 to max. 102.5% min. On dry basis (Argentometry) |
| Quantité | 25 g |
| Poids de la formule | 426.32 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Forme physique | Faible fusion de solide |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Triphenyl(2-pyridylmethyl)phosphonium chloride hydrochloride
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?