Learn More
Borate triphényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15452008
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15452008 5 g 5g
15462008 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15452008 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55686.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1095-03-0 | C18H15BO3 | 290.125 g/mol
Triphenyl borate is a useful boronic ester with chemosterilant activity against Cochliomyia hominivorax. It is also used as a competitive inhibitor of urease of Klebsiella aerogenes used to study the mechanisms of interaction with the nickel active site.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le borate de triphényle est un ester boronique utile avec une activité chimiosterilante contre Cochliomyia hominivorax. Il est également utilisé comme inhibiteur compétitif de l’uréase de Klebsiella aerogenes utilisée pour étudier les mécanismes d’interaction avec le site actif du nickel.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Humidité, eau sensible. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Hygroscopique. Stocker sous atmosphère inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1095-03-0
Formule moléculaire C18H15BO3
Poids moléculaire (g/mol) 290.125
Numéro MDL MFCD00059011
Clé InChI MDCWDBMBZLORER-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triphenoxyborane, phenyl borate, triphenoxyboron, boric acid, triphenyl ester, phenyl borate, pho 3 b, trifenylester kyseliny borite, boric acid h3bo3 , triphenyl ester, triphenyl ester boric acid, trifenylester kyseliny borite czech, boric acid triphenyl ester
CID PubChem 14182
Nom IUPAC borate triphényle
SMILES B(OC1=CC=CC=C1)(OC2=CC=CC=C2)OC3=CC=CC=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenyl borate
Point de fusion 98°C to 101°C
Formule linéaire (C6H5O)3B
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,methanol.
Poids de la formule 290.13
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Triphenyl borate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Triphenyl borate