Learn More
Phosphate de triphényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11377995
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11377995 250 g 250g
11387995 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11377995 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08130.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 115-86-6 | C18H15O4P | 326.29 g/mol
Triphenyl phosphate is used as an internal standard in the screening and quantification of agrochemical residues in vegetables and fruits. It is used in plastic processing and molding of plastic flow and performance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phosphate de triphényle est utilisé comme étalon interne pour la sélection et la quantification des résidus agrochimiques dans les légumes et les fruits. Il est utilisé dans le traitement du plastique et le moulage du flux et des performances en plastique.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants et l’humidité. Stocker sous gaz inerte sec. Protéger de l’humidité et de l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 115-86-6
Formule moléculaire C18H15O4P
Poids moléculaire (g/mol) 326.29
Numéro MDL MFCD00003031
Clé InChI XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triphenylphosphate, phosphoric acid, triphenyl ester, disflamoll tp, triphenoxyphosphine oxide, celluflex tpp, phosflex tpp, trifenylfosfat, phenyl phosphate pho 3po, phosphoric acid triphenyl ester, trifenylfosfat czech
CID PubChem 8289
ChEBI CHEBI:35033
Nom IUPAC phosphate de triphényle
SMILES O=P(OC1=CC=CC=C1)(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenyl phosphate
Point de fusion 48°C to 52°C
Point d’ébullition 247°C to 250°C (11 mmHg)
Point d’éclair 223°C (433°F)
Odeur Odorless
Quantité 250 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 1888236
Merck Index 14,9742
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 326.29
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Triphenyl phosphate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Triphenyl phosphate