Learn More
Phosphate de triphényle, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10051660 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
2.50kg
250g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10051660 250 g Flacon en plastique 250g
10561581 1 kg Flacon en plastique 1kg
10256333 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10752705 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10051660 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 147672500
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
View all promotions
 Article restreint
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 115-86-6 | C18H15O4P | 326.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 115-86-6
Formule moléculaire C18H15O4P
Poids moléculaire (g/mol) 326.29
Numéro MDL MFCD00003031
Clé InChI XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triphenylphosphate, phosphoric acid, triphenyl ester, disflamoll tp, triphenoxyphosphine oxide, celluflex tpp, phosflex tpp, trifenylfosfat, phenyl phosphate pho 3po, phosphoric acid triphenyl ester, trifenylfosfat czech
CID PubChem 8289
ChEBI CHEBI:35033
Nom IUPAC Phosphate de triphényle
SMILES O=P(OC1=CC=CC=C1)(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Triphenyl phosphate
Acidité 0.05mg KOH/g max.
Point de fusion 47°C to 53°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 370°C
Point d’éclair 220°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (C6H5O)3P(O)
Quantité 250 g
Beilstein 06, 179
Merck Index 15, 9915
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and acetone
Poids de la formule 326.28
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Flocons cristallins
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Triphenyl phosphate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Hazard Statement
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Triphenyl phosphate