Learn More
phosphate de triphényle, TRC
Code produit 30452759
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30452759 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30452759 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT8089901G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenylphosphate
CAS 115-86-6
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C18 H15 O4 P
Quantité 1 g
Synonyme Phosphoric acid','triphenyl ester, Celluflex TPP, DHPF 005, Disflamoll TP, NSC 57868, Phenyl phosphate ((PhO)3PO), Phoscon FR 903N, Phosflex TPP, Reofos TPP, S 4, S 4 (phosphate), Sumilizer TPP, TFF, TP, TPP, TPPA, TTP, TTP (triphenyl phosphate), Triphenol phosphate, Triphenoxyphosphine oxide, Triphenyl phosphate, WSFR-TPP, Wako TPP
Formule InChI InChI=1S/C18H15O4P/c19-23(20-16-10-4-1-5-11-16,21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
SMILES O=P(Oc1ccccc1)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3
Nom IUPAC phosphate de triphényle
Poids moléculaire (g/mol) 326.28
Poids de la formule 326.0708
Pourcentage de pureté >95