Learn More
Phosphite de triphényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11462948
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
Conditionnement:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11462948 500 g 500g
11472948 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11462948 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18662.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 101-02-0 | C18H15O3P | 310.289 g/mol
Used to convert alcohols to alkyl halides, as a peptide coupling agent, and, in combination with ozone, as a low-temperature source of singlet oxygen, and ligand for metal-catalyzed reactions. Also used as reagent in the preparation of mixed valent nickel diphosphine dithiolate bridged iron carbonyl phosphine complexes as models of [NiFe]-hydrogenase active site.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé pour convertir les alcools en halogénures dʼalkyle, en tant quʼagent de couplage de peptides, et, en association avec lʼozone, en tant que source à basse température dʼoxygène singulet et de ligand pour les réactions catalysées par des métaux. Utilisé également comme réactif dans la préparation de complexes mixtes de phosphine de carbonyle de fer pontée diphosphine de nickel diphosphine de nickel polyvalent comme modèles du site actif de [NiFe]-hydrogénase.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à lʼair et à lʼhumidité, stockez loin de lʼair et de lʼhumidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker sous gaz inerte sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101-02-0
Formule moléculaire C18H15O3P
Poids moléculaire (g/mol) 310.289
Numéro MDL MFCD00003032
Clé InChI HVLLSGMXQDNUAL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phosphorous acid, triphenyl ester, advance tpp, triphenoxyphosphine, phenyl phosphite, stabilizer p 36, trifenoxyfosfin, trifenylfosfit, phosclere t 36, efed, mellite 310
CID PubChem 7540
Nom IUPAC phosphite de triphényle
SMILES C1=CC=C(C=C1)OP(OC2=CC=CC=C2)OC3=CC=CC=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenyl phosphite
Point de fusion 22°C to 24°C
Densité 1.184
Point d’ébullition 360°C
Point d’éclair 146°C (295°F)
Odeur Mild
Formule linéaire (C6H5O)3P
Quantité 500 g
Numéro UN UN3077
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 310.29
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Triphenyl phosphite
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Triphenyl phosphite