Learn More
Phosphite de triphényle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10163620 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10163620 1 L Flacon en verre 1L
10686532 2.5 L Flacon en verre 2.50L
11935161 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10163620 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 140440010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 101-02-0 | C18H15O3P | 310.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101-02-0
Formule moléculaire C18H15O3P
Poids moléculaire (g/mol) 310.28
Clé InChI HVLLSGMXQDNUAL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phosphorous acid, triphenyl ester, advance tpp, triphenoxyphosphine, phenyl phosphite, stabilizer p 36, trifenoxyfosfin, trifenylfosfit, phosclere t 36, efed, mellite 310
CID PubChem 7540
Nom IUPAC phosphite de triphényle
SMILES C1=CC=C(C=C1)OP(OC2=CC=CC=C2)OC3=CC=CC=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenyl phosphite
Acidité 1.5mg KOH/g max.
Point de fusion 22.0°C to 24.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1840g/mL
Point d’ébullition 360.0°C
Point d’éclair 146°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5O)3P
Indice de réfraction 1.5893 to 1.5913
Quantité 1 L
Beilstein 06,177
Fieser 01,1249; 02,446; 03,322
Gravité spécifique 1.184
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slowly hydrolyses in water, soluble in many organic solvents
Poids de la formule 310.28
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Triphenyl phosphite
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.