Learn More
Phosphite de triphényle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10686532 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10686532 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10163620 1 L Flacon en verre 1L
11935161 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10686532 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 140440025
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 28-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 101-02-0 | C18H15O3P | 310.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101-02-0
Formule moléculaire C18H15O3P
Poids moléculaire (g/mol) 310.28
Clé InChI HVLLSGMXQDNUAL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phosphorous acid, triphenyl ester, advance tpp, triphenoxyphosphine, phenyl phosphite, stabilizer p 36, trifenoxyfosfin, trifenylfosfit, phosclere t 36, efed, mellite 310
CID PubChem 7540
Nom IUPAC phosphite de triphényle
SMILES C1=CC=C(C=C1)OP(OC2=CC=CC=C2)OC3=CC=CC=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenyl phosphite
Acidité 1.5mg KOH/g max.
Point de fusion 22.0°C to 24.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1840g/mL
Point d’ébullition 360.0°C
Point d’éclair 146°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5O)3P
Indice de réfraction 1.5893 to 1.5913
Quantité 2.5 L
Beilstein 06,177
Fieser 01,1249; 02,446; 03,322
Gravité spécifique 1.184
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slowly hydrolyses in water, soluble in many organic solvents
Poids de la formule 310.28
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide