Learn More
Phosphite de triphényle, TRC
Code produit 30450441
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30450441 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30450441 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT8089951G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenyl Phosphite
CAS 101-02-0
Formule moléculaire C18 H15 O3 P
Quantité 1 g
Synonyme Phenyl phosphite ((C6H5O)3P) (6CI,7CI), ADK Stab TPP, Advance TPP, Antioxidant TPP, Antioxidant TPPi, Doverphos 10, Irgafos TPP, Irgastab CH 55, JP 30, JP 360, Mark TPP, Mellite 310, NSC 43789, NSC 62219, Phosclere T 36, Plastistab 2334, Sumilizer TPP-R, Sumilizer TTP-R, TP 1, TP 1 (plasticizer), TP-I, TPP, TPP (plasticizer), TPP-R, Tppi, Triphenoxyphosphine, Triphenyl phosphite, Tris(phenoxy)phosphine, Weston TPP, Phosphorous acid, triphenyl ester, Triphenyl Phosphite
Formule InChI InChI=1S/C18H15O3P/c1-4-10-16(11-5-1)19-22(20-17-12-6-2-7-13-17)21-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
SMILES O(P(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2)c3ccccc3
Nom IUPAC phosphite de triphényle
Poids moléculaire (g/mol) 310.28
Poids de la formule 310.0759