Learn More
Triphénylphosphorothioate, TRC
Code produit 30452511
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30452511 250 mg 250mg
30451860 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30452511 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT809005250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 597-82-0
Formule moléculaire C18 H15 O3 P S
Poids moléculaire (g/mol) 342.35
Synonyme Phenyl phosphorothioate ((PhO)3PS) (6CI,7CI), NSC 57867, O,O,O-Triphenyl phosphorothioate, O,O,O-Triphenyl thiophosphate, T 309, T 309 (antiwear additive), Thiophosphoric acid triphenyl ester, Triphenoxyphosphine sulfide, Triphenyl phosphorothioate, Triphenyl phosphorothionate, Triphenyl thiophosphate
Nom IUPAC Triphénoxy(sulfanylidène)-λ^{5}-phosphane
SMILES S=P(Oc1ccccc1)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenyl phosphorothioate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H15O3PS/c23-22(19-16-10-4-1-5-11-16,20-17-12-6-2-7-13-17)21-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Poids de la formule 342.048
Pourcentage de pureté >95%