Learn More
Acide triphénylacetique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10477340 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10477340 5 g Flacon en verre 5g
10103480 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10477340 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 140300050
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 595-91-5 | C20H16O2 | 288.35 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 595-91-5
Formule moléculaire C20H16O2
Poids moléculaire (g/mol) 288.35
Numéro MDL MFCD00004185
Clé InChI DCYGAPKNVCQNOE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triphenylacetic acid, acetic acid, triphenyl, triphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, .alpha.,.alpha.-diphenyl, nsc 61, tri phenylacetic acid, pubchem9200, alpha-toluic acid, alpha,alpha-diphenyl, acmc-1arvb, maybridge1_006927
CID PubChem 68992
Nom IUPAC Acide 2,2,2-triphénylacétique
SMILES OC(=O)C(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenylacetic acid
Note relative au nom 99%
Point de fusion 268°C to 269°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5)3CCO2H
Quantité 5 g
Beilstein 09, 712
Poids de la formule 288.34
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline fine