Learn More
Triphénylacétonitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Triphenylacetonitrile |
| CAS | 6639-43-6 |
| Formule moléculaire | C20 H15 N |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Triphenyl-acetonitrile, α,α-Diphenylbenzeneacetonitrile, Cyanotriphenylmethane, NSC 16078, Triphenylmethyl cyanide, Trityl cyanide, 2,2,2-Triphenylacetonitrile |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H15N/c21-16-20(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19/h1-15H |
| SMILES | N#CC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nom IUPAC | 2,2,2-triphénylacétonitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 269.34 |
| Poids de la formule | 269.12 |