Learn More
Triphénylamine, TRC
Code produit 30453624
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30453624 1 g 1g
30449912 10 g 10g
30453258 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30453624 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT8959951G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 603-34-9
Formule moléculaire C18H15N
Poids moléculaire (g/mol) 245.32
Synonyme Benzenamine, N,N-diphenyl- (9CI, ACI), N,N-Diphenylbenzenamine (ACI), Triphenylamine (8CI), N,N-Diphenylaniline, NSC 66458
Nom IUPAC N,N-diphénylaniline
SMILES c1ccc(cc1)N(c2ccccc2)c3ccccc3
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenylamine
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C18H15N/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Poids de la formule 245.1204