Learn More
Dichlorure de triphénylantimoine(V), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15472048
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15472048 5 g 5g
15482048 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15472048 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55719.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 594-31-0
Formule moléculaire C18H15Cl2Sb
Poids moléculaire (g/mol) 423.978
Numéro MDL MFCD00013598
Clé InChI PDGPVQHGCLPCES-UHFFFAOYSA-L
Synonyme triphenylantimony dichloride, antimony, dichlorotriphenyl, dichlorotriphenylantimony, dichlorotriphenylstibine, antimony, triphenyldichloride, triphenylstibine dichloride, dichlorid trifenylantimonicny, dichlorid trifenylantimonicny czech, stibine, triphenyl-, dichloride 6ci, acmc-1ao41
CID PubChem 11662
Nom IUPAC dichloro(triphényl)-$l^{5}-stibane
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Sb](C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenylantimony(V) dichloride
Point de fusion 143°C to 145°C
Couleur Blanc
Odeur Odorless
Formule linéaire (C6H5)3SbCl2
Quantité 5 g
Numéro UN UN2923
Poids de la formule 423.97
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide