Spécification
| Nom chimique ou matériau | Triphenylcarbenium tetrafluoroborate |
| Point de fusion | 205°C to 215°C |
| Couleur | Vert à ocre-jaune |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Formule moléculaire | C19H15·BF4 |
| Formule linéaire | (C6H5)3CBF4 |
| Quantité | 25 g |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Triphenylcarbenium tetrafluoroborate
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO– À des fins de recherche uniquement