Learn More
Tétrafluoroborate de triphénylcarbénium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It is applied in the abstraction of the-H atom of alcohols and their O-substituted derivatives results in oxidation to the ketones and in the oxidation of TMS ethers to ketones, secondary alcohols to ketones, and secondary diols to ?-hydroxy ketones. It is applied as a reactant involved in the synthesis of substituted dihydroazulene photo switches, carbene-based Lewis pairs for hydrogen activation, 1,3-Dipolar cycloaddition reactions for preparation of α-amino-β-hydroxy esters, oxidation of allenic compounds, Mukaiyama aldol addition reactions and ionic hydrogenation as a counteranion and ligand source.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Il est appliqué dans lʼenlèvement de lʼatome ɑ-H de la protéine de lʼalcool et de leurs dérivés O-substitués, ce qui conduit à lʼoxydation des cétones et à lʼoxydation des éthers TMS en cétones, des alcools secondaires en cétones et des diols secondaires en cétones. Il est appliqué comme réactif impliqué dans la synthèse de photocommutateurs dihydroazulènes substitués, de paires Lewis à base de carbène pour lʼactivation de lʼhydrogène, de réactions de cycloaddition 1,3-dipolaire pour la préparation d’esters α-amino-β-hydroxy, l’oxydation de composés alléniques, les réactions dʼaddition dʼaldoles de la marque Mukaiyama et lʼhydrogénation ionique en tant que source de contre-anions et de ligand.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans le méthanol.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à lʼécart des bases, de lʼeau /de lʼhumidité, de la chaleur et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte. À conserver au frais.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Triphenylcarbenium tetrafluoroborate |
| Point de fusion | ∼207°C (decomposition) |
| Odeur | Odorless |
| Formule linéaire | (C6H5)3CBF4 |
| Quantité | 250 g |
| Numéro UN | UN3261 |
| Beilstein | 5085649 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. Soluble in methanol. |
| Poids de la formule | 330.13 |
| Afficher plus |