Learn More
Triphénylène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10183520 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10183520 1 g Flacon en verre 1g
10173570 5 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10183520 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 140360010
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 217-59-4 | C18H12 | 228.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 217-59-4
Formule moléculaire C18H12
Poids moléculaire (g/mol) 228.29
Numéro MDL MFCD00001108
Clé InChI SLGBZMMZGDRARJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9,10-benzophenanthrene, isochrysene, 9,10-benzphenanthrene, benzo l phenanthrene, 1,2,3,4-dibenznaphthalene, benzophenanthrene, 1,2:3,4-dibenznaphthalene, ccris 1301, triphenylen-1-yl
CID PubChem 9170
ChEBI CHEBI:33080
Nom IUPAC Triphénylène
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C21
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenylene
Note relative au nom 98%
Point de fusion 196.0°C to 200.0°C
Couleur Blanc à beige
Point d’ébullition 438.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Beilstein 05, 720
Merck Index 15, 9913
Poids de la formule 228.29
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Aiguilles cristallines