Learn More
Triphénylène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11344384
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11344384 5 g 5g
11334384 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11344384 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00955.06
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 217-59-4 | C18H12 | 228.29 g/mol
Triphenylene is used in optics and electronics. It is also used as a discotic mesogen in liquid crystalline materials. Further, it is a compound that fluoresces in the ultraviolet region. In addition to this, it is used in the preparation of triphenylene-2-carbaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le triphénylène est utilisé dans l’optique et l’électronique. Il est également utilisé comme mésogène discotique dans les matériaux à cristaux liquides. De plus, il s’agit d’un composé fluorescent dans la région ultraviolette. De plus, il est utilisé dans la préparation du triphénylène-2-carbalaldéhyde.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, le benzène, l’acide acétique, les huiles et le chloroforme.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 217-59-4
Formule moléculaire C18H12
Poids moléculaire (g/mol) 228.29
Numéro MDL MFCD00001108
Clé InChI SLGBZMMZGDRARJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9,10-benzophenanthrene, isochrysene, 9,10-benzphenanthrene, benzo l phenanthrene, 1,2,3,4-dibenznaphthalene, benzophenanthrene, 1,2:3,4-dibenznaphthalene, ccris 1301, triphenylen-1-yl
CID PubChem 9170
ChEBI CHEBI:33080
Nom IUPAC Triphénylène
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C21
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenylene
Point de fusion 194°C to 199°C
Densité 1.302
Point d’ébullition 438°C
Quantité 5 g
Beilstein 1342908
Merck Index 14,9740
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,benzene,acetic acid,oils and chloroform.
Poids de la formule 228.3
Pourcentage de pureté 98%