Learn More
Triphényléthylène, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11430783
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11430783 50 g 50g
11420783 10 g 10g
11440783 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11430783 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13244.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 58-72-0 | C20H16 | 256.348 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58-72-0
Formule moléculaire C20H16
Poids moléculaire (g/mol) 256.348
Numéro MDL MFCD00004765
Clé InChI MKYQPGPNVYRMHI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triphenylethylene, triphenylethene, ethylene, triphenyl, benzilidenediphenylmethane, 1,1,2-triphenylethylene, ethene-1,1,2-triyltribenzene, 1,2-diphenylvinyl benzene, 1,2,2-triphenylethylene, benzene, 1,1',1-1-ethenyl-2-ylidene tris, unii-s4zlz1k74b
CID PubChem 6025
ChEBI CHEBI:35034
Nom IUPAC 1,2-Diphényléthénylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenylethylene
Point de fusion 67°C to 71°C
Point d’ébullition 219°C to 221°C (14 mmHg)
Quantité 50 g
Beilstein 1867462
Poids de la formule 256.35
Pourcentage de pureté ≥98%