Learn More
Triphénylméthane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449223
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11449223 500 g 500g
11429223 25 g 25g
11439223 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11449223 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11710.36
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 519-73-3 | C19H16 | 244.34 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 519-73-3
Formule moléculaire C19H16
Poids moléculaire (g/mol) 244.34
Numéro MDL MFCD00004763
Clé InChI AAAQKTZKLRYKHR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triphenylmethane, tritane, benzene, 1,1',1-methylidynetris, methane, triphenyl, diphenylmethyl benzene, 1,1',1-methanetriyltribenzene, unii-8o4utw9e17, ccris 5194, triphenyl methane, triphenylmethane?
CID PubChem 10614
ChEBI CHEBI:76212
Nom IUPAC Benzhydrylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenylmethane
Point de fusion 92°C to 94°C
Densité 1.01
Point d’ébullition 358°C to 359°C
Quantité 500 g
Beilstein 1909753
Merck Index 14,9741
Poids de la formule 244.34
Pourcentage de pureté 98%