Learn More
Triphénylméthane, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsBeschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Triphenylmethane |
| Note relative au nom | 99+% |
| Point de fusion | 90.0°C to 94.0°C |
| Couleur | Jaune |
| Densité | 1.0100g/mL |
| Point d’ébullition | 358.0°C to 359.0°C (754.0 mmHg) |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | (C6H5)3CH |
| Mehr anzeigen |