Learn More
Triphénylméthane, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13468368 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13468368 500 g Flacon en verre 500g
10041670 25 g Flacon en verre 25g
10346500 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13468368 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 146385000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 519-73-3 | C19H16 | 244.34 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 519-73-3
Formule moléculaire C19H16
Poids moléculaire (g/mol) 244.34
Numéro MDL MFCD00004763
Clé InChI AAAQKTZKLRYKHR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triphenylmethane, tritane, benzene, 1,1',1-methylidynetris, methane, triphenyl, diphenylmethyl benzene, 1,1',1-methanetriyltribenzene, unii-8o4utw9e17, ccris 5194, triphenyl methane, triphenylmethane?
CID PubChem 10614
ChEBI CHEBI:76212
Nom IUPAC Benzhydrylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenylmethane
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 90.0°C to 94.0°C
Couleur Jaune
Densité 1.0100g/mL
Point d’ébullition 358.0°C to 359.0°C (754.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5)3CH
Quantité 500 g
Beilstein 05,698
Merck Index 15,9914
Gravité spécifique 1.01
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water
Poids de la formule 244.34
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre