Learn More
Triphénylméthane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Triphenylmethane |
| CAS | 519-73-3 |
| Formule moléculaire | C19H16 |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | 1,1',1''-Methylidynetris[benzene], NSC 4049, Tritane |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H16/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19H |
| SMILES | c1ccc(cc1)C(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nom IUPAC | Benzhydrylbenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 244.33 |
| Poids de la formule | 244.1252 |