Learn More
Triphénylméthane, TRC
Code produit 30450643
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30450643 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30450643 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT8089005G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenylmethane
CAS 519-73-3
Formule moléculaire C19H16
Quantité 5 g
Synonyme 1,1',1''-Methylidynetris[benzene], NSC 4049, Tritane
Formule InChI InChI=1S/C19H16/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19H
SMILES c1ccc(cc1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
Nom IUPAC Benzhydrylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 244.33
Poids de la formule 244.1252