Learn More
Triphénylméthanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11454173
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11454173 250 g -
11444173 50 g 50g
11434173 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11454173 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10366.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 76-84-6 | C19H16O | 260.34 g/mol
Triphenylmethanol is used as a reagent in the research laboratory. It acts as an intermediate in the production of the commercially useful triarylmethane dyes. It is used in the preparation of triphenylmethane. It is also used as an antiproliferative agent. Further, it is used in the preparation of two-electron reduction product of pyrylogen. In addition to this, it reacts with triphenylphosphine oxide to form a 1:1 molecular complex. It serves as a specific clathrate host for methanol and dimethyl sulphoxide and forms clathrate inclusion complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le triphénylméthanol est utilisé comme réactif dans le laboratoire de recherche. Il agit comme intermédiaire dans la production des colorants triarylméthane commercialement utiles. Il est utilisé dans la préparation du triphénylméthane. Il est également utilisé comme agent antiprolifératif. De plus, il est utilisé dans la préparation du produit de réduction à deux électrons de pyrylogen. De plus, il réagit avec l’oxyde de triphénylphosphine pour former un complexe moléculaire 1:1 : Il sert d’hôte clathrate spécifique pour le méthanol et le diméthylsulfoxyde et forme des complexes d’inclusion clathrate.
Solubilité
Soluble dans le dioxane, l’éthanol, l’eau, l’éther et le benzène.
Remarques
Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides d’acides et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76-84-6
Formule moléculaire C19H16O
Poids moléculaire (g/mol) 260.34
Numéro MDL MFCD00004445,MFCD10565638
Clé InChI LZTRCELOJRDYMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triphenylcarbinol, trityl alcohol, tritanol, triphenylmethyl alcohol, triphenyl methanol, triphenyl carbinol, methanol, triphenyl, unii-u97q0ou9kb, triphenyl-methanol, benzenemethanol, .alpha.,.alpha.-diphenyl
CID PubChem 6457
Nom IUPAC triphenylmethanol
SMILES OC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenylmethanol
Point de fusion 161°C to 164°C
Point d’ébullition 360°C to 380°C
Plage de pourcentage du dosage 98%
Quantité 250 g
Beilstein 1460837
Merck Index 14,9739
Informations sur la solubilité Soluble in dioxane,ethanol,water,ether and benzene.
Poids de la formule 260.34
Pourcentage de pureté 98%