Learn More
Bromure de triphénylméthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10575481 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10575481 10 g Flacon en verre 10g
10736432 50 g Flacon en verre 50g
10157743 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10575481 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 140390100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 596-43-0 | C19H15Br | 323.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 596-43-0
Formule moléculaire C19H15Br
Poids moléculaire (g/mol) 323.22
Numéro MDL MFCD00000120
Clé InChI NZHXEWZGTQSYJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bromotriphenylmethane, triphenylmethyl bromide, trityl bromide, triphenylbromomethane, bromodiphenylmethyl benzene, methane, bromotriphenyl, benzene, 1,1',1-bromomethylidyne tris, triphenylmethylbromide, bromomethanetriyl tribenzene, 2-bromo-1,1,1-triphenylethane
CID PubChem 11692
Nom IUPAC [bromo(diphényl)méthyl]benzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)Br
Specifications
Nom chimique ou matériau Triphenylmethyl bromide
Point de fusion 151°C to 155°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 230°C (15.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5)3CBr
Quantité 10 g
Beilstein 05, 704
Fieser 01,1254; 16,375
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 323.22
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Triphenylmethyl bromide
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.