Learn More
Chlorure de triphénylméthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10666342 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10666342 500 g Flacon en plastique 500g
10656342 100 g Flacon en plastique 100g
10185723 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10666342 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 140405000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 76-83-5 | C19H15Cl | 278.78 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76-83-5
Formule moléculaire C19H15Cl
Poids moléculaire (g/mol) 278.78
Numéro MDL MFCD00000813,MFCD00284810
Clé InChI JBWKIWSBJXDJDT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trityl chloride, triphenylmethyl chloride, triphenylchloromethane, chlorotriphenylmethane, chloromethanetriyl tribenzene, triphenylmethylchloride, methane, chlorotriphenyl, triphenyl chloromethane, chlorodiphenylmethyl benzene, benzene, 1,1',1-chloromethylidyne tris
CID PubChem 6456
SMILES ClC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenylmethyl chloride
Note relative au nom 98%
Point de fusion 110.0°C to 113.0°C
Couleur Beige-jaune ou blanc
Point d’ébullition 230.0°C to 235.0°C (20.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (C6H5)3CCl
Quantité 500 g
Beilstein 05, 700
Fieser 01,1254; 02,453; 04,565; 05,741; 06,656; 15,359
Merck Index 15, 9944
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in toluene, dichloromethane and dmf
Nom IUPAC [Chloro(diphényl)méthyl]benzène
Poids de la formule 278.77
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou cristaux