Learn More
Mercaptant de triphénylméthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10235000 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10235000 100 g Flacon en verre 100g
10051620 25 g Flacon en verre 25g
10127603 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10235000 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 140411000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3695-77-0 | C19H16S | 276.39 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3695-77-0
Formule moléculaire C19H16S
Poids moléculaire (g/mol) 276.39
Numéro MDL MFCD00004854
Clé InChI JQZIKLPHXXBMCA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triphenylmethyl mercaptan, trityl mercaptan, tritylthiol, triphenylmethylmercaptan, methanethiol, triphenyl, tritylmercaptan, triphenyl-methanethiol, alpha,alpha-diphenylbenzenemethanethiol, benzenemethanethiol, alpha,alpha-diphenyl, benzenemethanethiol, .alpha.,.alpha.-diphenyl
CID PubChem 77281
Nom IUPAC triphénylméthanethiol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)S
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenylmethyl mercaptan
Point de fusion 103.0°C to 107.0°C
Couleur Crème à jaune
Analyse élémentaire 97.5% min.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5)3CSH
Quantité 100 g
Beilstein 06, I, 352
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in toluene
Poids de la formule 276.39
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Triphenylmethyl mercaptan
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.