Learn More
Triphénylméthyle mercaptan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11422687
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11422687 5 g 5g
11432687 25 g 25g
11442687 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11422687 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14888.06
 Article restreint
Expédition estimée: 09-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 3695-77-0 | C19H16S | 276.397 g/mol
Triphenylmethyl mercaptan, is used as a reagent used for the introduction of thiol group. Triphenylmethanethiol is a reagent used for the mild introduction of the mercapto functionality. It is also used as a pharmaceutical intermediate; Chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le Triphénylméthyl mercaptan est utilisé comme réactif pour l’introduction du groupe thiol. Le Triphénylméthanethiol est un réactif utilisé pour l’introduction légère de la fonctionnalité mercapto. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique ; Synthèse chimique.
Solubilité
Il est insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3695-77-0
Formule moléculaire C19H16S
Poids moléculaire (g/mol) 276.397
Numéro MDL MFCD00004854
Clé InChI JQZIKLPHXXBMCA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triphenylmethyl mercaptan, trityl mercaptan, tritylthiol, triphenylmethylmercaptan, methanethiol, triphenyl, tritylmercaptan, triphenyl-methanethiol, alpha,alpha-diphenylbenzenemethanethiol, benzenemethanethiol, alpha,alpha-diphenyl, benzenemethanethiol, .alpha.,.alpha.-diphenyl
CID PubChem 77281
Nom IUPAC triphénylméthanethiol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)S
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenylmethyl mercaptan
Point de fusion 103°C to 108°C
Odeur Stench
Quantité 5 g
Beilstein 2113168
Informations sur la solubilité It is insoluble in water.
Poids de la formule 276.4
Pourcentage de pureté ≥98%