Learn More
Triphénylméthylamine, TRC
Code produit 30452228
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30452228 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30452228 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT80896025G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenylmethylamine
CAS 5824-40-8
Formule moléculaire C19H17N
Quantité 25 g
Synonyme α,α-Diphenylbenzenemethanamine, Tritylamine, Aminotriphenylmethane, NSC 1154, Triphenylmethanamine
Formule InChI InChI=1S/C19H17N/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H,20H2
SMILES NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nom IUPAC Triphénylméthanamine
Poids moléculaire (g/mol) 259.35
Poids de la formule 259.1361