Learn More
Tétrafluoroborate de triphénylméthylium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Triphenylmethylium Tetrafluoroborate |
| CAS | 341-02-6 |
| Formule moléculaire | C19H15BF4 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Methylium','triphenyl-','tetrafluoroborate(1-) (1:1) (ACI), Borate(1-)','tetrafluoro-','triphenylmethylium (ZCI), Borate(1-)','tetrafluoro-','tritylium (8CI), Methylium','triphenyl-','tetrafluoroborate(1-) (9CI), Tritylcarbonium fluoborate (6CI), Tritylium tetrafluoroborate (7CI), Tritylium','tetrafluoroborate(1-) (8CI), NSC 176021, Triphenylcarbonium tetrafluoroborate, Triphenylcarbonium tetrafluoroborate(1-), Triphenylmethyl fluoroborate, Triphenylmethyl tetrafluoroborate, Triphenylmethylium tetrafluoroborate, Trityl fluoroborate, Trityl tetrafluoroborate, Trityl tetrafluoroborate(1-) |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H15.BF4/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;2-1(3,4)5/h1-15H;/q+1;-1 |
| SMILES | F[B-](F)(F)F.c1ccc(cc1)[C+](c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nom IUPAC | Diphénylméthylbenzène ; tétrafluoroborate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 330.1 |
| Poids de la formule | 330.1203 |