Learn More
Triphénylphosphine-3,3',3″ hydrate de sel trisodique de l'acide trisulfonique, tech. 85 %
Code produit 11410231
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
5 g
Conditionnement:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11410231 0.25 g 0.25g
11308338 1 g 1g
11398328 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11410231 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039538.01
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Pour la purification des métaux précieux | CAS : 335421-90-4 | C18H12Na3O9PS3 | 568,41 g/mol
Triphénylphosphine-3,3',3″ - l’acide trisulfonique, le sel de trisodique hydraté, est utile pour la préparation de cathéters organiques solubles dans l’eau, qui trouvent une application dans l’hydroformylation du propène. Il agit comme un Lewis de base, qui est plus fort que la triphénylphosphine.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 335421-90-4
Formule moléculaire C18H12Na3O9PS3
Poids moléculaire (g/mol) 568.41
Numéro MDL MFCD00145472
Clé InChI MYAJTCUQMQREFZ-UHFFFAOYSA-K
Synonyme sodium 3,3',3-phosphinetriyltribenzenesulfonate, tppts, triphenylphosphine-3,3',3-trisulfonic acid trisodium salt, tris 3-sulfophenyl phosphine trisodium salt, trisodium 3,3',3-phosphinetriyltris benzene-1-sulphonate, trisodium 3-bis 3-sulfonatophenyl phosphanylbenzenesulfonate, tri m-sulfophenyl phosphine, sodium salt, benzenesulfonic acid, 3,3',3-phosphinidynetris-, trisodium salt, triphenylphosphine-3,3 ,3-trisulfonic acid trisodium salt, pubchem16013
CID PubChem 6099338
Nom IUPAC trisodium;3-bis(3-sulfonatophényl)phosphanylbenzènesulfonate
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenylphosphine-3,3',3''-trisulfonic acid trisodium salt hydrate
Quantité 0.25 g
Beilstein 3584807
Informations sur la solubilité Soluble in water.
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=CC(=C1)P(C1=CC(=CC=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC(=CC=C1)S([O-])(=O)=O
Poids de la formule 568.41 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 85%
Qualité Technique
Forme physique Cristalline
RUO– À des fins de recherche uniquement