Learn More
Triphénylphosphine, >99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11377707
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11377707 25 g 25g
11387707 100 g 100g
11367707 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11377707 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014112.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 603-35-0 | C18H15P | 262.29 g/mol
Triphenylphosphine is used in the synthesis of organic compounds due to its nucleophilicity and its reducing character. It is involved in the synthesis of biaryl compounds, phosphonium salts and other phosphorus compounds. As a reducing agent, it is used to prepare aromatic amines from the corresponding aromatic N-oxides. The anionic phosphine is usually isolated as the trisodium salt which reacts with rhodium to form a complex that finds use in industrial hydroformylation reactions. It is also used to prepare Wilkinson's catalyst, RhCl(PPh3)3 useful to catalyze the hydrogenation of alkenes and tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) that is widely used to catalyze C-C coupling reactions in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 603-35-0
Formule moléculaire C18H15P
Poids moléculaire (g/mol) 262.29
Numéro MDL MFCD00003043 MFCD20489348
Clé InChI RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triphenylphosphine, triphenyl phosphine, phosphine, triphenyl, triphenylphosphorus, triphenyl-phosphane, triphenylphosphide, phosphorustriphenyl, trifenylfosfin, trifenylfosfin czech, triphenylphosphine resin
CID PubChem 11776
Nom IUPAC Triphénylphosphane
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenylphosphine
Point de fusion 79°C to 81°C
Densité 1.2 g/mL
Point d’ébullition 360°C
Point d’éclair 181°C (358°F)
Plage de pourcentage du dosage >99%
Quantité 25 g
Beilstein 610776
Informations sur la solubilité Soluble in ether,benzene,carbon tetrachloride,glacial acetic acid,acetone,chloroform and alcohol. Insoluble in water.
Poids de la formule 262.29
Forme physique Paillettes
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Triphenylphosphine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Triphenylphosphine