Learn More
Triphénylphosphine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10143620 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
25g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10143620 25 g Flacon en plastique 25g
10337120 250 g Flacon en plastique 250g
10734851 1 kg Flacon en plastique 1kg
13478358 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10143620 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 140420250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 603-35-0 | C18H15P | 262.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 603-35-0
Formule moléculaire C18H15P
Poids moléculaire (g/mol) 262.29
Numéro MDL MFCD00003043 MFCD20489348
Clé InChI RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triphenylphosphine, triphenyl phosphine, phosphine, triphenyl, triphenylphosphorus, triphenyl-phosphane, triphenylphosphide, phosphorustriphenyl, trifenylfosfin, trifenylfosfin czech, triphenylphosphine resin
CID PubChem 11776
Nom IUPAC Triphénylphosphane
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenylphosphine
Point de fusion 78.5°C to 81.5°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 377.0°C
Point d’éclair 181°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (C6H5)3P
Quantité 25 g
Beilstein 16,759
Fieser 01,1238; 02,443; 03,317; 04,548; 05,725; 06,643; 07,403; 11,588; 12,550; 13,308; 14,60; 15,248; 16,264; 17,389
Merck Index 15,9916
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,, soluble in benzene, chloroform, acetone and ccl4,, freely soluble in diethyl ether,, slightly soluble in alcohol
Poids de la formule 262.28
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux, poudre cristalline ou paillettes
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Triphenylphosphine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.