Learn More
Triphénylphosphine-d15, TRC
Code produit 30457054
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457054 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30457054 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT80897710MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenylphosphine-d15
CAS 24762-44-5
Formule moléculaire C18 D15 P
Quantité 10 mg
Synonyme tris(2,3,4,5,6-Pentadeuteriophenyl)phosphane-d15, Phosphine','tri(phenyl-2,3,4,5,6-d5)- (ACI), Phosphine','tri(phenyl-d5)- (8CI','9CI), Tri(phenyl-2,3,4,5,6-d5)phosphine (ACI), Perdeuterotriphenylphosphine, Tris(pentadeuterophenyl)phosphine
Formule InChI InChI=1S/C18H15P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D,14D,15D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(P(c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3[2H])c([2H])c1[2H]
Nom IUPAC tris(2,3,4,5,6-pentadeutérophényl)phosphane
Poids moléculaire (g/mol) 277.38
Poids de la formule 277.1853