Learn More
Dibromure de triphénylphosphine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11414593
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11414593 10 g 10g
11424593 50 g 50g
11434593 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11414593 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11552.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1034-39-5 | C18H15Br2P | 422.10 g/mol
Triphenylphosphine dibromide is used as a reagent for conversion of aldoximes into nitriles. It acts as a reagent for cleavage of acetals. It reacts with amines to give iminophosphoranes. Further, it serves as a reagent in the preparation of alkyl and aryl bromides from alcohols and phenols without rearrangement.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dibromure de triphénylphosphine est utilisé comme réactif pour la conversion des aldoximes en nitriles. Il agit comme réactif pour le clivage des acétals. Il réagit avec les amines pour l’obtention d’iminophosphoranes. De plus, il sert de réactif dans la préparation de bromures d’alkyle et d’aryle à partir d’alcools et de phénols sans réarrangement.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le dichlorométhane, l’acétonitrile, le cyanure de phényle, le formamide diméthyle, l’éther, le chloroforme, l’alcool, le tétrachlorure de carbone, l’acide acétique et le disulfure de carbone. Peu soluble dans le chlorure de phényle, la triphénylphosphine et l’hydrure de phényle. Insoluble dans le brome aqueux.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les bases fortes, les agents oxydants puissants, les bases et les métaux actifs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1034-39-5
Formule moléculaire C18H15Br2P
Poids moléculaire (g/mol) 422.10
Numéro MDL MFCD00000054
Clé InChI OCXGTPDKNBIOTF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibromotriphenylphosphorane, phosphorane, dibromotriphenyl, triphenyldibromophosphorane, unii-7y0j6r63jd, bromotriphenylphosphonium bromide, dibromotriphenyl-??-phosphane, dibromotriphenylphosphine, dibromtriphenylphosphorane, triphenylphosphinedibromide, dibromo triphenylphosphorane
CID PubChem 70579
Nom IUPAC dibromo(triphényl)-$l^{5}-phosphane
SMILES BrP(Br)(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenylphosphine dibromide
Point de fusion ∼260°C (decomposition)
Quantité 10 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 917652
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water,dichloromethane,acetonitrile,phenyl cyanide,dimethyl formamide,ether,chloroform,alcohol,carbon tetrachloride,acetic acid and carbon disulfide. Sparingly soluble in phenyl chloride,triphenylphosphine and phenyl hydride. Insoluble in aqueous bromine.
Poids de la formule 422.1
Pourcentage de pureté 96%