Learn More
Oxyde de triphénylphosphine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459683
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11459683 25 g 25g
11469683 100 g 100g
11479683 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11459683 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12455.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 791-28-6 | C18H15OP | 278.29 g/mol
Triphenylphosphine oxide is used as a catalyst, Lewis base, ligand for metals and starting material for the preparation of other phosphorus compounds. It is also used in epoxidations, Michael reactions and coupling reactions. It reacts with copper(II) halides and form coordination complexes of Copper(II). Further, it acts as a crystallization aid for chemical compounds. In addition to this, it is used for processing, extraction, separation and spectrophotometric determination of cadmium and mercury.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’oxyde de triphénylphosphine est utilisé comme catalyseur, base de Lewis, ligand pour les métaux et matériau de départ pour la préparation d’autres composés du phosphore. Il est également utilisé dans les époxydations, les réactions de Michael et le réactions de couplage. Il réagit avec les halogénures de cuivre(II) et forme des complexes de coordination du cuivre(II). De plus, il agit comme une aide à la cristallisation pour les composés chimiques. En outre, il est utilisé pour le traitement, l’extraction, la séparation et la détermination spectrophotométrique du cadmium et du mercure.
Solubilité
Soluble dans les solvants organiques polaires. Légèrement soluble dans l’hexane et l’éther diéthylique. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 791-28-6
Formule moléculaire C18H15OP
Poids moléculaire (g/mol) 278.29
Numéro MDL MFCD00002080 MFCD03458802
Clé InChI FIQMHBFVRAXMOP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triphenylphosphine oxide, phosphine oxide, triphenyl, triphenyl phosphorus oxide, triphenyl phosphine oxide, triphenylphosphane oxide, tppo, triphenylphosphineoxide, ph3po, diphenylphosphoroso benzene, triphenylphosphanoxid
CID PubChem 13097
ChEBI CHEBI:36601
Nom IUPAC Diphénylphosphorylbenzène
SMILES O=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Triphenylphosphine oxide
Point de fusion 153°C to 159°C
Densité 1.2
Point d’ébullition 360°C
Point d’éclair 180°C (356°F)
Quantité 25 g
Beilstein 745854
Informations sur la solubilité Soluble in polar organic solvents. Slightly soluble in hexane and diethyl ether. Insoluble in water.
Poids de la formule 278.29
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Product Identifier
  • Triphenylphosphine oxide
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Triphenylphosphine oxide