Learn More
Oxyde de triphénylphosphine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11935801 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11935801
Marque: Thermo Scientific Acros 140435000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 791-28-6 | C18H15OP | 278.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 791-28-6
Formule moléculaire C18H15OP
Poids moléculaire (g/mol) 278.29
Numéro MDL MFCD00002080 MFCD03458802
Clé InChI FIQMHBFVRAXMOP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triphenylphosphine oxide, phosphine oxide, triphenyl, triphenyl phosphorus oxide, triphenyl phosphine oxide, triphenylphosphane oxide, tppo, triphenylphosphineoxide, ph3po, diphenylphosphoroso benzene, triphenylphosphanoxid
CID PubChem 13097
ChEBI CHEBI:36601
Nom IUPAC Diphénylphosphorylbenzène
SMILES O=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenylphosphine oxide
Point de fusion 154.0°C to 158.0°C
Couleur Brun-rose à blanc
Point d’ébullition >360.0°C
Point d’éclair 180°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5)3P(O)
Quantité 500 g
Beilstein 16,IV,1011
Fieser 14,337; 16,368
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble.
Poids de la formule 278.29
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre ou flocons cristallins
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Triphenylphosphine oxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.