Learn More
Oxyde de triphénylphosphine, supporté par un polymère, 1,2-1,8 mmol/g sur polystyrène, Thermo Scientific™
Code produit 11338816
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11338816 1 g 1g
11348816 5 g 5g
11358816 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11338816 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19474.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 791-28-6
Formule moléculaire C18H15OP
Poids moléculaire (g/mol) 278.29
Numéro MDL MFCD00002080 MFCD03458802
Clé InChI FIQMHBFVRAXMOP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triphenylphosphine oxide, phosphine oxide, triphenyl, triphenyl phosphorus oxide, triphenyl phosphine oxide, triphenylphosphane oxide, tppo, triphenylphosphineoxide, ph3po, diphenylphosphoroso benzene, triphenylphosphanoxid
CID PubChem 13097
ChEBI CHEBI:36601
Nom IUPAC (diphenylphosphoroso)benzene
SMILES O=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenylphosphine oxide
Note relative au nom polymer-supported, 1.2 to 1.8mmol/g on polystyrene
Quantité 1 g