Learn More
Oxyde de triphénylphosphine, TRC
Code produit 30455822
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30455822 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30455822 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT8089801G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenylphosphine oxide
CAS 791-28-6
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C18 H15 O P
Quantité 1 g
Synonyme Triphenylphosphine oxide (ACI), (Diphenylphosphoroso)benzene, NSC 398, PP 560, TPPO, Triphenyl phosphorus oxide, Triphenylphosphine monoxide, Phosphine oxide','triphenyl- (6CI','8CI','9CI','ACI)
Formule InChI InChI=1S/C18H15OP/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
SMILES O=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nom IUPAC Diphénylphosphorylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 278.28
Poids de la formule 278.0861
Pourcentage de pureté >95